Drukuj
Autoklawy, Priorclave Compact
Dostawca: Priorclave
B40-SMART B60-SMART V60-SMART V60-BASE B40-BASE B60-BASE
PRIOB40-SMARTEA 76760 PLN
PRIOB40-SMART PRIOB60-SMART PRIOV60-SMART PRIOV60-BASE PRIOB40-BASE PRIOB60-BASE
Autoklawy, Priorclave Compact
Autoklawy Autoklawy (sterylizatory parowe)
Compact 40 benchtop and Compact 60 floor standing or benchtop autoclaves for the low volume user, with flexible operation usually only available in larger autoclave units. This flexibility is delivered by the TACTROL™ microprocessor control system, specially developed for laboratory autoclaves, with programming ranging from simple cycles to fully featured multi-program operation with logged records. All Priorclaves come complete with Biomaster antimicrobial coating, helping improved laboratory hygiene; it is effective against all bacteria and fungi including MRSA and therefore helps minimiseWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ B40-Smart B60-Smart V60-Smart V60-Base B40-Base B60-Base
Environmentally Preferable
Pojemność całkowita 40 L 60 L 60 L 60 L 40 L 60 L
Materiał Stal nierdzewna, gat. 316L i antybakteryjna powłoka powierzchniowa Biomaster Stal nierdzewna, gat. 316L i antybakteryjna powłoka powierzchniowa Biomaster Stal nierdzewna, gat. 316L i antybakteryjna powłoka powierzchniowa Biomaster Stal nierdzewna, gat. 316L i antybakteryjna powłoka powierzchniowa Biomaster Stal nierdzewna, gat. 316L i antybakteryjna powłoka powierzchniowa Biomaster Stal nierdzewna, gat. 316L i antybakteryjna powłoka powierzchniowa Biomaster
Zakres temperatury 0...138 °C 0...138 °C 0...138 °C 0...138 °C 0...138 °C 0...138 °C
Max. pressure 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar
Int.Ø×H 350×420 mm 350×625 mm 350×625 mm 350×625 mm 350×420 mm 350×625 mm
W×D×H ext. 695×610×640 mm 695×815×640 mm 472×790×900 mm 472×620×900 mm 520×610×640 mm 520×815×640 mm
Weight 75 kg 90 kg 90 kg 85 kg 70 kg 85 kg
Moc grzewcza 3000 3000 3000 3000 3000 3000