Drukuj
VWR®, Specjalistyczne elektrody pH
Dostawca: VWR Collection
662-1793EA 872 PLN
662-1793 662-1797 662-1798 662-0084 662-0085 662-1763 662-1764 662-1765 662-1766 662-1767 662-1768 662-1769 662-1770 662-1773 662-1774 662-1775 662-0455
VWR®, Specjalistyczne elektrody pH
Elektrody Elektrody pH
Elektrody pH z przewodem 1 m lub złączem S7.
  • Sprawdzone w 5 punktach podczas procesu produkcyjnego i oznaczane numerem seryjnym w celu zapewnienia jakości
  • Z zamocowaną butelką do zamykania w celu ochrony elektrody, utrzymując ją w dobrym stanie i natychmiast gotową do użycia
Zakres pH: 0 -14
Zakres temperatury: 0 do +100 °C (10 do 100 °C dla płaskich końcówek)
Czas odpowiedzi: 95% 1 sekunda (95% 5 sekund dla płaskich końcówek)