Drukuj
Chusteczki do delikatnych powierzchni, Multisoft
Dostawca: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10104A 10104B
115-2726EA 40.3 PLN
115-2726 115-2727
Chusteczki do delikatnych powierzchni, Multisoft
Chusteczki Ściereczki wielorazowe Ściereczki do delikatnych powierzchni
Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
  • Solvent resistant and highly absorbent
  • Tear resistant, voluminous and lint-free
  • Packed in convenient dispensing box for single sheet dispensing