Drukuj
Chusteczki do ogólnych zastosowań, Polytex
Dostawca: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10160B 10160A 10171A 10171B
115-2701EA 68.5 PLN
115-2701 115-2702 115-2703 115-2704
Chusteczki do ogólnych zastosowań, Polytex
Chusteczki Ściereczki wielorazowe Ściereczki uniwersalne
Soft cloths for wet wiping of sensitive surfaces.
  • 100% PP, reusable
  • Solvent resistant
  • Anti-static and fluff-free for universal lab applications and food areas
  • High tear resistance and good absorption capacity