Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, AlphaLite®
Dostawca: Texwipe
TX1008 TX1008B
115-0294EA 2480 PLN
115-0294 TEXWTX1008B
Chusteczki do pomieszczeń czystych, AlphaLite®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te lekkie, wysokiej jakości chusteczki wykonane są w 100% z ciągłego poliestru.
  • Niskie wytwarzanie cząstek i niski poziom ekstrakcji
  • Umożliwia rygorystyczne wycieranie przy minimalnym uwalnianiu włókien i cząstek
  • Dostępne jako pakowane lub pakowane luzem
Idealne do kontroli rozlewania i ogólnego wycierania w środowiskach klasy ISO 5 - 6. Do użytku w pomieszczeniach czystych, wymagających dalszej redukcji zanieczyszczeń pyłowych. Nadaje się również do czyszczenia i nagniatania nośników magnetycznych i innych wrażliwych powierzchni.
Kolor : Biały
Sposób pakowania: Chusteczki są prane i pakowane w cleanroom w odporne na rozpuszczalnniki bezpieczne opakowania Bag-Within-A-Bag.
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.