Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, ThermaSeal™ 60
Dostawca: Texwipe
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX4392
115-0466EA 232 PLN
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX4392
Chusteczki do pomieszczeń czystych, ThermaSeal™ 60
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
ThermaSeal™ są chusteczkami poliestrowymi ciętymi na gorąco do uniwersalnego czyszczenia w krytycznych środowiskach. Idealne do czyszczenia urządzeń medycznych, wyświetlaczy i produktów w obszarze półprzewodników i mikroelektroniki.
  • Termicznie uszczelnione krawędzie, aby zminimalizować wytwarzanie włókien
  • Doskonała chłonność, dobra odporność na ścieranie
  • Chemicznie kompatybilny ze standardowymi rozpuszczalnikami i alkoholami
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Kolor : biały
Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.
Sposób pakowania: Opakowanie cleanroom odporne rozpuszczalniki Bag-Within-A-Bag® Prane i pakowane w środowisku cleanroom o klasie ISO 4.