Drukuj
VWR® Spec-Wipe® 3, chusteczki do pomieszczeń czystych, nietkane
Dostawca: VWR Collection
115-0031EA 143 PLN
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, chusteczki do pomieszczeń czystych, nietkane
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Przeznaczone do czyszczenia laminarnych ławek przepływowych, powierzchni pomieszczeń czystych, kwarcu i ogólnego wyposażenia procesowego. Odpowiednie dla przemysłu elektronicznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego, chemicznego i naftowego, ochrony środowiska i edukacji Nie teksturowane.
  • 45% poliester, 55% celuloza
  • Ponowne zamykanie woreczków zapewnia integralność produktu i zachowanie czystości
  • Splecione bez użycia chemikaliów, zmniejsza skażenie jonowe
Do użytku w cleanroom, Class 100, ISO 5
Kolor : Biały