Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, UltraSORB®
Dostawca: FOAMTEC
HT4666 HT4644 HT4699
115-0281EA 347 PLN
115-0281 115-0426 115-0427
Chusteczki do pomieszczeń czystych, UltraSORB®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Wykonane z hydrofilowej pianki poliuretanowej, ma doskonałe właściwości ESD i statyczne rozpraszanie. Nadaje się do wycierania powierzchni optycznych, a także gorących i aseptycznych obszarów wypełnienia.
  • Znakomita wytrzymałość na rozciąganie na mokro i odporność na ścieranie
  • Miękka i odporna na rozpuszczalniki
  • Zminimalizuj zanieczyszczenia uwalniane z chusteczki, jednocześnie maksymalizując cząstki i pozostałości usuwane z powierzchni
  • Nie zawiera pirogenów
Nadaje się do użytku w środowiskach klasy 1, ISO 3, M1,5.
Gęstość pianki UltraSORB®: 0,048 g/cm³