Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Texwipe®
Dostawca: Texwipe
TX306 TX304 TX309 TX312
115-0469EA 1050 PLN
115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Texwipe®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Texwipe® to silne, dwustronnie plecione ściereczki splotem diagonalnym z bawełny, tkane w przekroju 118×60 nici na cal kwadratowy. Produkt jest wytwarzany z długiej stabilnej przędzy bawełnianej, aby wyeliminować wystające na powierzchni włókna tkaniny. Idealne do czyszczenia sprzętu używanego do dyfuzji w produkcji wody i innych urządzeń w miejscach, gdzie wysokie temperatury uniemożliwiają stosowanie syntetycznych ściereczek.
  • Wolne od dodatków chemicznych, takich jak środki bielące, wypełniacze skrobiowe lub środki wiążące
  • Skośnie cięte, aby krawędzie nie rozplątywały się i niestrzępiły
  • Mocne, odporne na ciepło, chłonne tolerujące chemikalia, odpowiednie dla różnorodnych zastosowań krytycznych
Kolor: biały
Aktualne dane, najnowsze wyniki badań i rodzaje metod badawczych można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.