Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Super Polx® 1200
Dostawca: BERKSHIRE
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 12430 PLN
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Super Polx® 1200
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Dziane chusteczki z 100% poliestru przeznaczone do stosowania w układach scalonych, ekranach LCD, półprzewodnikach i innych urządzeniach wrażliwych na zanieczyszczenie włóknami i cząstkami, nielotnych pozostałości i jonów. Wyprane i zapakowane w cleanroom ISO 4, klasa 10. Konstrukcja z dzianinami z ciągłym filamentem zapobiega rozwidleniu lub uwolnieniu włókien.
  • Tear-resistant for tough cleaning
  • Dry wipes are low in ions, particles and fibres, can absorb up to 3 times own weight
  • Work well with acetone, isopropanol and other solvents
  • Soft edges for sensitive surfaces
  • Autoclavable
Super Polx® 1200A to lżejsza, bardziej ekonomiczna wersja Super Polx® 1200.
Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Kolor: Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.