Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Durx® 670
Dostawca: BERKSHIRE
DR670090920 DR670.2309.20 DR670181810 DR670.0707.12 DR670121220 DR670.0404.10 DR670.0812.20 DR670.06D.20 DR670.404010.4
115-0343EA 1110 PLN
115-0343 115-0344 BERKDR670181810 BERKDR670.0707.12 BERKDR670121220 115-1784 141-0109 BERKDR670.06D.20 BERKDR670.404010.4
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Durx® 670
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
These non woven hydroentangled cellulose polyester blend wipes are ideal for general cleaning and spillages.
  • Niskie cząsteczki, niskie włókna i brak wtórnych spoiw
  • Gładkie, bardzo chłonne i trwałe
  • Działa dobrze z izopropanolem i innymi rozpuszczalnikami
  • Wysoka wytrzymałość na mokro
  • Autoklawowalne parowo
Zaprojektowane do użytku w produkcji urządzeń wrażliwych na zanieczyszczenia cząstkami mikronowymi, nielotnych pozostałości i jonów.
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 100, ISO 5, M3.5.
Kolor : Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.