Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, ProWipe® 880
Dostawca: BERKSHIRE
PW880.1212.12 PW880.0810.12 100597
115-0353EA 630 PLN
115-0353 BERKPW880.0810.12 BERK100597
Chusteczki do pomieszczeń czystych, ProWipe® 880
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Włóknina polipropylenowa, do mokrych zastosowań z kwasami i innymi agresywnymi rozpuszczalnikami. Chusteczki mają wytrzymałą włóknistą konstrukcję do mocnego czyszczenia.
  • Wytrzymała konstrukcja dzięki 4 połączonym warstwom miękkiego polipropylenu o wysokiej jakości
  • Niska ilość cząstek i włókien
  • Gładka i miękka powierzchnia
  • Bardzo chłonny
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 100, ISO 5, M3.5.
Kolor : Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.