Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Vectra® AlphaSorb® 10 i AlphaSorb® 10
Dostawca: Texwipe
TX1052 TX1050
115-0603EA 5130 PLN
115-0603 115-1788
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Vectra® AlphaSorb® 10 i AlphaSorb® 10
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te dwie warstwy podwójnie dzianych 100% ściereczek poliestrowych z ciągłym włóknem zapewniają wysoką skuteczność sorpcji.
  • Wszystkie cztery krawędzie są uszczelnione termicznie, tworząc granicę, aby zapobiec uwalnianiu cząstek i włókien
  • Gwarantowana czystość przy ultra niskich poziomach cząsteczek i substancji ekstrahowalnych
  • Wyjątkowa dwuwarstwowa, szpiczasta konstrukcja zapewnia wydłużoną trwałość
  • Chusteczki Vectra® AlphaSorb® 10 są przetwarzane przez Vectra, a chusteczki AlphaSorb® 10 są prane w pomieszczeniu czystym
Idealne do stosowania w najbardziej krytycznych środowiskach pomieszczeń czystych, takich jak półprzewodniki i produkcja farmaceutyczna. Nadają się również do kontroli rozlewania i ogólnego wycierania w obszarach, w których kontrola zanieczyszczeń i wysoka chłonność mają ogromne znaczenie.
Nadają się do użytku w środowiskach klasy 1, ISO 3, M1.5.
Sposób pakowania: Opakowanie cleanroom odporne rozpuszczalniki Bag-Within-A-Bag®
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.