Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, TechniCloth® II
Dostawca: Texwipe
TX1112 TX1118 TX1109
115-0463EA 233 PLN
115-0463 115-0464 115-0462
Chusteczki do pomieszczeń czystych, TechniCloth® II
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczki TechniCloth II są wykonane z splątanej w wodzie, nietkanej mieszanki 55% celulozy i 45% poliestru. Ta mieszanka tkanin łączy wysoce chłonne właściwości naturalnego włókna z czystością i wytrzymałością syntetycznej ściereczki. TechniCloth II posiada opatentowaną technologię ULP (ultra low particulate), która zapewnia znacznie niższe wytwarzanie cząstek niż TechniCloth.
  • Zredukowane generowanie cząstek dzięki ULP
  • Zapewniają wyjątkową trwałość i wysoką chłonność dzięki unikalnej mieszance celulozy/poliestru
Nadają się do użytku w środowiskach klasy ISO 5 - 8, 100 - 100000.
Kolor : Biały
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.