Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Absorbond®
Dostawca: Texwipe
TX404 TX409
115-0491EA 448 PLN
115-0491 115-0316
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Absorbond®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te chusteczki 100% poliestrowe są wytwarzane w procesie igłowania wodnego z użyciem dysz wodnych w celu mechanicznego splątania włókien, eliminując potrzebę stosowania chemicznych środków wiążących.
  • Pojemność sorpcyjna jest pięciokrotna w stosunku do wagi chusteczki
  • Niski poziom nielotnych pozostałości i brak środków powierzchniowo czynnych
  • Idealny do każdego krytycznego zastosowania, gdzie miękkość i brak ścieralności są niezbędne
Kolor : Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.