Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, TechniCloth®
Dostawca: Texwipe
TX604 TX612 TX606 TX609_B
115-0317EA 2190 PLN
115-0317 115-0320 115-0318 115-0319
Chusteczki do pomieszczeń czystych, TechniCloth®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczki TechniCloth® są wykonane z włókninowej, nietkanej mieszanki 55% celulozy i 45% poliestru. Ta mieszanka tkanin łączy wysoce chłonne właściwości naturalnego włókna z czystością i wytrzymałością syntetycznej ściereczki.
  • Designed for general purpose wiping where economy and cleanliness are of critical importance
  • Ideal for applications where high absorbency and low extractables are prime considerations
  • Excellent for picking up aqueous spills
With low particle counts, low extractable levels and solvent compatibility, TechniCloth® is ideal for general wiping and spill control in controlled environments.
Nadają się do użytku w środowiskach klasy 1000, ISO 6, M4.5.
Kolor : Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.