Drukuj
Chusteczki, wstępnie nasączone, PolySat®
Dostawca: Texwipe
TX1051 TX1051_U
115-0301EA 3700 PLN
115-0301 115-2829
Chusteczki, wstępnie nasączone, PolySat®
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Chusteczki nasączone
Chusteczki PolySat® są wykonane w 100% ze stopu polipropylenu, które są wstępnie zwilżone 70% alkoholem izopropylowym i pakowane są w zamykanym opakowaniu FlexPack. PolySat® są odpowiednie do czyszczenia delikatnych powierzchni i polerowania sprzętu w kontrolowanych środowiskach.
  • FlexPacks to wygodna alternatywa dla chusteczek i butelek z aerozolem, eliminująca konieczność mieszania, sterylizacji i produkowania odpadów
  • Pakowane w opakowaie plastikowe SolventSafe, które może być wycierane przed wprowadzeniem do pomieszczeń czystych
  • Dostarcza odmierzoną ilość alkoholu wysokiej czystości: Optymalizuje wykorzystanie alkoholu i zmniejsza możliwość rozlania
Kolor: Biały
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904