Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, MiracleWipe®
Dostawca: Texwipe
TX4004 TX4009 TX4012
115-0476EA 1040 PLN
115-0476 115-0477 115-0478
Chusteczki do pomieszczeń czystych, MiracleWipe®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
MiracleWipe® wykonane są w 100% z nylonu ciągłego. Podwójna dzianina, struktura i korpus filamentów nylonowych nadają chusteczkom doskonałą miękkość i wyjątkową wytrzymałość.
  • Doskonała wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność i wytrzymałość
  • Ultra-niskie wytwarzanie cząstek stałych i niski poziom ekstrakcji pomagają zapobiegać zanieczyszczeniu produktu i pomieszczeń czystych
  • Miękka, nieścierna powierzchnia
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 100, ISO 5, M3.5.
Kolor : Biały
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.