Drukuj
VWR® Chusteczki do pomieszczeń czystych, Spec-Wipe® 7
Dostawca: VWR Collection
115-0043EA 279 PLN
115-0043 115-0044
VWR® Chusteczki do pomieszczeń czystych, Spec-Wipe® 7
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Ideal for cleaning rough or uneven surfaces, yet still soft enough for use on sensitive surfaces. Use these 100% double-knit, polyester wipes where minimum particle and fibre contamination is essential.
  • Podwójna dzianina zapewnia wysoką wytrzymałość, pojedyncze włókna zapewniają miękkość
  • Zabezpieczone krawędzie zapobiegają strzępieniu i pyleniu
  • Prane w cleanroomie klasy 4 ISO aby zmniejszyć ilość cząstek i wyekstrahować ewentualne zanieczyszczenia
Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 1, klasy ISO 3.
Kolor: Biały