Drukuj
Chusteczki, KIMTECH PREP*
Dostawca: KIMBERLY CLARK
7643 7622 7644
115-2222EA 1700 PLN
115-2222 115-2032 115-1557
Chusteczki, KIMTECH PREP*
Chusteczki Ściereczki wielorazowe Ściereczki uniwersalne
Mocne, niepozostawiające włókien ściereczki przeznaczone do użytku ze środkami chemicznymi i rozpuszczającymi. Idealne do drukarni, przed pracami malarskimi, do szkła, produkcji aparatów oraz konserwacji silników.
  • PP, wielokrotnego użytku
  • Mogą być stosowane do wycierania oleju i tłuszczu
  • Odporne na działanie kwasów, substancji zasadowych i środków rozpuszczających
  • Rolka 115-2222 jest kompatybilna z dozownikami 115-0045, 115-1533 i 115-2038
Kolor: Niebieski