Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Kimtech™ Pure W4
Dostawca: KIMBERLY CLARK
7605 7646
115-2163EA 1960 PLN
115-2163 115-1277
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Kimtech™ Pure W4
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczki wykonane ze 100% PP są idealne do specjalnych zastosowań czyszczących w krytycznych obszarach dzięki ich termicznemu wiązaniu (tj. Bez kleju lub środka wiążącego).
  • Dostarczone podwójnie zapakowane
  • Obcięte krawędzie
  • Odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Kolor : Biały