Drukuj
Szkiełka zegarkowe, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
233214101 233216608 233212409 233213208 233213405 233213808 233214307 233214607 233215106 233215209 233215706 233216102
216-0277EA 149 PLN
216-0277 216-0283 SCOT233212409 SCOT233213208 SCOT233213405 216-0276 216-0278 SCOT233214607 216-0279 216-0280 216-0281 216-0282
Szkiełka zegarkowe, DURAN®
Szkiełka zegarkowe
Soda-lime glass.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do zastosowań, które nie wymagają dużych naprężeń termicznych
  • Szybkie i łatwe do czyszczenia
Z zatopionym brzegiem.
Certyfikaty: DIN 12341