Drukuj
Szkiełka zegarkowe, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 89.1 PLN
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Szkiełka zegarkowe, DURAN®
Szkiełka zegarkowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z obtopionym brzegiem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
DIN 12341
Certyfikaty: DIN 12341