Drukuj
Szkiełka zegarkowe
Dostawca: KARTELL
452 454 455 456
216-1134EA 20.5 PLN
216-1134 216-1136 216-1138 216-1140
Szkiełka zegarkowe
Szkiełka zegarkowe
PP, przeźroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na ciepło do +120 °C
  • Możliwe autoklawowanie
Stabilne z bardzo szeroką podstawą/ nóżką/ stopką.