Drukuj
Butelki na próbki bez zatyczek
Dostawca: GRAVIS
E00928-210 E00936 E00943 E01020-210 E00914 E01025
215-2627EA 697 PLN
215-2627 215-2629 215-2631 215-2633 215-2398 215-3234
Butelki na próbki bez zatyczek
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło chemiczne, białe lub oranżowe, bez nasadki typu push-on.
  • Szkło oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
Informacje do zamówienia: Nakrywki nasadowe PE s? dost?pne osobno.