Drukuj
Mikro vialki z gwintem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 710 PLN
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Mikro vialki z gwintem, Nalgene®
Vialki
PPCO, mlecznoprzeźroczyste, z małą zawartością metali. Jednorazowe vialki, idealne do transportu lotniczego. Idealne także do transportu i przechowywania reagentów PCR, materiałów diagnostycznych i farmaceutycznych oraz do wielu innych zastosowań. Mogą być także napełniane automatycznie. Niecytotoksyczne i niepirogenne.
  • Mogą być wirowane do 13000×g w temperaturze pokojowej
  • Wiele różnych nakrętek (np.215-1630) do wyboru
  • Dostępne sterylne lub niesterylne, przeźroczyste lub oranżowe
*pasują do większości sprzętów biotechnologicznych i diagnostycznych.
** e-beam irradiation.
Certyfikaty: Zgodne z wymaganiami USP klasy VI oraz FDA CFR 21.177.1520. Oranżowe vialki zgodne z wymaganiami USP XXIV o transmisji światła.