Drukuj
Vialki z gwintem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 3720 PLN
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Vialki z gwintem, Nalgene®
Vialki
PETG, przeźroczyste lub brązowe. Idealne do surowic diagnostycznych i biologicznych, środków farmaceutycznych dla weterynarii i użytku okulistycznego oraz do wielu innych zastosowań.
  • Dostępne przeźroczyste lub barwione na brązowo, sterylne lub niesterylne
  • Dostępny szeroki zakres zakrętek
  • Produkowane i pakowane w pomieszczeniach zaopatrzonych w filtry HEPA
Nakrętki do vialek: HDPE, kolorowe. Do bezpiecznego i szczelnego zamykania vialek o wąskich szyjkach. Dostępne w wersji niesterylnej lub sterylnej. Niesterylne nakrętki są pakowane luzem, starylne nakrętki są pakowane w pudełka podzielone na trzy sekcje.
For safe and tight closure of narrow-neck vials.