Drukuj
VWR®, Kriopróbówki
Dostawca: VWR Collection
479-1238EA 2640 PLN
479-1238
VWR®, Kriopróbówki
Vialki
Przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego, komórek ludzkich lub zwierzęcych, w temperaturze do –196 °C (przy czym należy używać tylko w fazie gazowej ciekłego azotu).
  • Z podziałką i białym polem do opisu
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Kompatybilne z większością systemów przechowywania
Zamknięcia i probówki wykonane z PP, obydwa posiadające taki sam współczynnik rozszerzalności, co dodatkowo poprawia szczelność tych fiolek w różnych temperaturach Okrągłodenne fiolki, mogą być wirowane do 17 000×g
479-1237 ma nakrętkę i nie ma dostępnych wkładek dla tego modelu.
Certyfikaty: Czystość potwierdzona certyfikatem, wolne od RNaz, DNaz, DNA i pirogenów.
Sposób pakowania: Pakowane w zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem, bezpieczne torebki z możliwością wielokrotnego zamykania po 100 sztuk.