Drukuj
VWR® ND8, Vialki kapslowane
Dostawca: VWR Collection
548-0035AEA 994 PLN
548-0035A 548-0036A 548-0037A 548-0078A 548-0080A 548-0339A 548-0340A 548-0341A 548-0783A 548-0831A
VWR® ND8, Vialki kapslowane
Vialki
Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR®/Hitachi, etc.
  • Z płaskim, stożkowym lub okrągłym dnem
  • Bezbarwne lub pomarańczowe szkło
  • Pasują prawie do wszystkich autosamplerów
Szeroki wybór vialek kapslowych ND8: vialki kapslowane i mikro fiolki ND8 można zamknąć 8 mm aluminium kapslem, 9 mm kapslem z PE lub 8 mm kapslem push-on. Jednak mikro vialki często wymagają adaptera do uruchomienia w autosamplerze. Często posiadają stożkowy kształt dna, przez co nie mogą stać samodzielnie i potrzebny jest adapter.