Drukuj
VWR® ND9, Vialki z krótkim gwintem
Dostawca: LA PHA PACK
11090500 11090519 11090520 11190932
548-3028EA 197 PLN
548-3028 548-3029 548-3030 548-3094 548-0030
VWR® ND9, Vialki z krótkim gwintem
Vialki
Standardowe szklane lub plastikowe vialki do GC i HPLC, mikroinserty, zatyczki i zestawy. Mogą być stosowane w prawie wszystkich autosamplerach, polecany typ vialek do Waters i Agilent.
  • Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie
  • Zatyczki do różnych sept mogą posiadać różne kolory wieczek; dostępne również niebieskie wieczka bez otworu
  • Wieczka wycięte dla igieł HPLC są dostępne w wersji, gdzie tylko silikon jest przecięty a PTFE pozostaje nienaruszony (bez zmian koncentracji, brak zanieczyszczenia z powodu zanieczyszczeń pochodzących z silikonu)
  • Dostępna w wielu wersjach septa Guma czerwona/PTFE, która zastępuje o wiele twardszy kauczuk/TEF
Specjalna nakrętka z krótką szyją do chromatografii LC/MS i GC/MS: Jeden element zamykający, Materiał chemicznie obojętny, Szczelna, odporna na działanie substancji chemicznych, a także uszkodzenia mechaniczne, jak PTFE.
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
Dodatkowe informacje: Zestawy zawierają: vialki 1,5 ml (11,6×32mm) z krótką szyją, nakrętkę PP niebieską , czerwoną lub przeźroczystą z septą i otworem centralnym 6 mm.