Drukuj
VWR® ND11, Vialki kapslowane
Dostawca: LA PHA PACK
11090476 11090356 11090477 11090619
548-3004EA 172 PLN
548-3004 548-3003 548-3005 548-3092 548-0906 548-2126
VWR® ND11, Vialki kapslowane
Vialki
Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów : Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, iskra, Thermo Scientific, Varian, etc.
  • Standard vials for GC and HPLC
  • Vials with a barcode label, pre-crimped vials are also available
  • Microlitre vials for sample preparation (reactions, concentrations) or as an alternative for conical micro-vials or crimp neck vials with inserts
TopSert vials are an alternative to glass vials with fused-in micro-inserts or micro-insert with plastic spring. The TopSert glass micro-insert is centred in the plastic mould and pressed firmly against the septa due to its slightly overlapping edge.
Dodatkowe informacje: Zestaw zawiera: vialki szklane kapslowane 1,5 ml (11,6×32 mm), kapsle srebrne aluminiowe lakierowane z otworem centralnym 5,5 mm i septą.