Drukuj
Butelki na próbki z lub bez zatyczki
Dostawca: GRAVIS
E00910M E00914M E00936M E00915M E01020-100 E01144-68 E00925M E01025M E00920 E00920M E00910
215-2623EA 652 PLN
215-2623 215-2399 215-2630 215-2625 215-2632 SPVAE01144-68 215-3233 215-2409 SPVAE00920 SPVAE00920M SPVAE00910
Butelki na próbki z lub bez zatyczki
Butelki i butle Butelki szklane
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
  • Szkło oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
Informacje do zamówienia: Zamienne nakrętki PE są dostępne osobno.