Drukuj
Zawory zwrotne, SP Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
H197150000 H197160000 H197170000
229-0538EA 698 PLN
229-0538 BELAH197160000 BELAH197170000
Zawory zwrotne, SP Bel-Art
Zawory Zawory odcinające
PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
  • Useful when connecting a vacuum line to a filter flask
  • Recommended maximum pressure 20 psi. (1034 Torr)
  • Autoclavable