Drukuj
Zawory zwrotne
Dostawca: KARTELL
418 419
229-3330EA 211 PLN
229-3330 229-3331
Zawory zwrotne
Zawory Zawory odcinające
PP, półprzeźroczyste. Zapobiegają utracie ciśnienia i wstecznemu przepływowi. Ciśnienie maks. do 2 bar, minimalne 0,07 bar w temp. pokojowej (20 °C).
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odpornośc termiczna, mozliwe autoklawowanie
  • Zwężane końcówki aby zapewnić dobre przyleganie rur do siebie