Drukuj
Rurki szkalne
Dostawca: FISCHER LABORTECHNIK
2011003 2011004 2011005 2011006 2011007 2011008 2011009 2011010
201-1003EA 193 PLN
201-1003 201-1004 201-1005 201-1006 201-1007 201-1008 201-1009 201-1010
Rurki szkalne
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
DURAN®, borosilicate glass.
  • Appropriately cut to 500 mm in length
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Permissible wall thickness tolerance of ±0,2 mm