Drukuj
VWR®, Węże silikonowe
Dostawca: VWR Collection
228-0712EA 855 PLN
228-0712 228-0718 228-0720 228-0721 228-0722 228-0728 228-0731 228-0701 228-0704 228-0707 228-0709 228-1517 228-1518 228-1519 228-1520 228-1521 228-1522 228-1523 228-1524 228-1525 228-1526 228-1527 228-0714 228-0726 228-1528 228-4400 228-1450 228-1451 228-1452 228-1453 228-1454 228-1455 228-1456 228-1457 228-1458 228-1459 228-1460 228-1461 228-1462 228-1463
VWR®, Węże silikonowe
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Silikonowe, półprzezroczyste, sieciowane nadtlenkiem.
  • Dobre właściwości fizyczne, takie jak giętkość, sprężystość i elastyczność.
  • Nadają się do użytku ze środkami spożywczymi zgodnie z wymogami FDA
  • Wyprodukowane zgodnie z zasadami GMP, ISO 13485, certyfikat zgodności dostarczany do każdej rolki
Do laboratoriów i zastosowań medycznych, aptekarskich, biotechnologicznych, fermentacyjnych i produkcji farmaceutyków Biologicznie obojętne (USP klasa VI) Zgodne z Eur. Ph. (2ga ed.).
Odporność temperaturowa: −50 to +200°C (na krótko do 250 °C)