Drukuj
Rurki proste
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05080001 05080002
201-2611EA 107 PLN
201-2611 612-2816
Rurki proste
Probówki Rurki wlotowe
DURAN®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Rurka wlotowa prosta którą można przyciąć na odpowiednią długość.
Długość od szlifu: 200 mm