Drukuj
Rurki osuszające typu U-rurka
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05342013 05342015
201-9122EA 701 PLN
201-9122 201-9120
Rurki osuszające typu U-rurka
Probówki Rurki osuszające
DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury