Drukuj
Probówki ze szlifem i korkiem
Dostawca: SciLabware
1628/06M 1628/10M 1628/18M 1628/22M
212-7432EA 951 PLN
212-7432 212-7433 212-7399 212-7398
Probówki ze szlifem i korkiem
Probówki Probówki
Pyrex® borosilicate clear glass.
  • Graduated
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Interchangeable PE stopper (included)
Ground socket tubes with white enamel graduations to indicate capacity.
Certyfikaty: ISO 4142, DIN 12217