Drukuj
Łapa drewniana do probówek
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42811010 42810010
HECH42811010EA 9.2 PLN
HECH42811010 212-6506
Łapa drewniana do probówek
Szczypce
Wooden, with spring.
  • Peg/clip shape
Suitable for tubes up to 20/30 mm diameter.