Drukuj
Probówki
Dostawca: KARTELL
88301 88307 88308 88310 88108 88306 88302 88320
212-6110EA 1090 PLN
212-6110 212-0220 212-0221 212-6117 212-0682 212-0684 212-0683 KART88320
Probówki
Probówki Probówki
PS przeźroczyste albo PP półprzeźroczyste.
  • PS: Dobra wytrzymałość termiczna. PP Bardzo dobra wytrzymałość termiczna, możliwe autoklawowanie
  • Wytrzymałe, ekonomiczne
Uniweralne probówki o szerokim zakresie zastosowania.