Drukuj
Probówki z okrągłym lub płaskim dnem, Corning® Gosselin™
Dostawca: Corning
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 1400 PLN
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Probówki z okrągłym lub płaskim dnem, Corning® Gosselin™
Probówki Probówki
PS, transparent or PP, translucent, with or without caps.
  • With or without cap, aseptic or sterile (10 kGray)
  • Can withstand centrifugation of 3000×g, unless otherwise indicated
  • Suitable for the majority of automated testing systems
Suitable for sampling, transport and centrifugation. Wide variety of diameters and sizes covering all analytical needs.