Drukuj
Probówki z prostym brzegiem, ścianka średniej grubości
Dostawca: MURRAY S
G031/01 G031/02 G031/03 G031/04 G031/05 G031/06 G031/08 G031/10 G031/09
212-7105EA 355 PLN
212-7105 212-7106 212-7107 212-7108 212-7032 212-7033 212-7034 212-0462 212-0565
Probówki z prostym brzegiem, ścianka średniej grubości
Probówki Probówki
Borosilicate glass, grade 3.3, SAMCO '33'. Medium walled.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples.
Certyfikaty: ISO 4142:2002