Drukuj
Probówki do hodowli z nakrętką, jednorazowe, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
231751159 231751459 231752155 231752352
391-0140EA 281 PLN
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Probówki do hodowli z nakrętką, jednorazowe, DURAN®
Probówki Probówki do hodowli
Szkło sodowo-wapniowe, z gwintem DIN i nakrętką z PP.
  • Probówki hodowlane jednorazowe
  • Food grade uszczelka TPE
Do zastosowań, które nie wymagają dużych obciążeń termicznych.