Drukuj
Pojemniki transportowe z zamknięciem, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
333510 362820 364246 364882
391-8326EA 1360 PLN
391-8326 391-8521 391-8101 391-8301
Pojemniki transportowe z zamknięciem, Nunc™
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Pojemniki transportowe i uniwersalne przeszły test 95kPa opisany w instrukcji UN 602/650 dotyczącej transportu substancji zakaźnych i okazów diagnostycznych (wyjątek 391-8326). Pojemniki uniwersalne są testowane na maksymalny RCF (relatywną siłę wirowania). Zamknięcia zaprojektowane dla uniknięcia kropelek przywierających do powierzchni redukując ryzyko aerozoli.
  • Bezpieczna manipulacja i transport krwi, moczu i kału
  • Pojemniki węwnetrzny i zewnętrzny o wysokiej odporności mechanicznej
  • Część zewnętrzna dostępna w wersji przezroczystej lub nie przezroczystej
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904