Drukuj
Probówki do PCR, 0,5 ml, z płaskim lub wypukłym wieczkiem, ABgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
AB-0350 AB-0533
732-4804EA 299 PLN
732-4804 732-0061
Probówki do PCR, 0,5 ml, z płaskim lub wypukłym wieczkiem, ABgene®
Probówki Probówki do PCR
PP.
  • 0,6 ml maximum tube capacity when closed
  • Integral snap-shut cap
  • Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for 0,5 ml thermal cycler blocks.