Drukuj
Mikroprobówki wirówkowe, 0,5 ml
Dostawca: KARTELL
1298 1299
211-2904EA 139 PLN
211-2904 211-2905
Mikroprobówki wirówkowe, 0,5 ml
Probówki Probówki do mikrowirówek
Probówki mikrowirówkowe PP/PF z dołączoną pokrywką. Stożkowodenne. Pojemność 0,75 ml. Rozmiar 32×8 mm.
Sposób pakowania: po 1000 sztuk.