Drukuj
Kolorowe wkładki do nakrętek na probówki
Dostawca: Brand
780724 780720 780721 780722 780723
525-0501EA 108 PLN
525-0501 525-0690 525-0687 525-0688 525-0689
Kolorowe wkładki do nakrętek na probówki
Wkładki, inserty do nakrętek
PP.
  • For quick identification
  • For microtubes 211-3201 to 211-3205 and 211-3211 to 211-3215
  • Applications: −196 to +121 °C