Drukuj
Nakrętki do probówek, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 380 PLN
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Nakrętki do probówek, Nalgene®
Nakrętki Nakrętki do probówek
PP, autoklawowalne.
  • Uszczelka silikonowa
Do użycia przy przyspieszeniu do 10 000 ×g, nawet przy całkowitym wypełnieniu.