Drukuj
Probówki wirówkowe
Dostawca: Brand
778012 779012 779022
525-1242EA 330 PLN
525-1242 525-0500 525-1005
Probówki wirówkowe
Probówki Probówki wirówkowe
AR® glass, conical bottom, beaded rim (except 525-0500 cone-pointed bottom, rimless).
  • Withstands forces up to 3000×g